(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 50.9 EUR
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093374
Núm. CAS: 168466-84-0