(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
OR15669-5G OR15669-25G OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA 34.8 EUR
APOSOR15669-5G APOSOR15669-25G APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Pto. de fusión: 122…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093383
Núm. CAS: 216854-23-8