tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, 3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 3-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR15670-1G
APOSOR15670-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15670-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Densidad: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01317792
Núm. CAS: 162167-97-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III