1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
OR15675-25G OR15675-5G OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA 255 EUR
APOSOR15675-25G APOSOR15675-5G APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Pto. Ebullición: 95…99 °C/ 0,6mmHg
Densidad: 0,983 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114980
Núm. CAS: 392331-89-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III