1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 65.4 EUR
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Densidad: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02259411
Núm. CAS: 147539-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III