(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15679-25G
OR15679-5G
APOSOR15679-25GEA
24.8
EUR
APOSOR15679-25G
APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317838 Núm. CAS: 109431-87-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |