(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR15680-100G OR15680-10G OR15680-25G
APOSOR15680-100GEA 85.7 EUR
APOSOR15680-100G APOSOR15680-10G APOSOR15680-25G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 99%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2362 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317839
Núm. CAS: 101469-92-5