Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminoazetidine, 3-CBZ protected
OR15686-1G OR15686-250MG OR15686-5G
APOSOR15686-1GEA 306 EUR
APOSOR15686-1G APOSOR15686-250MG APOSOR15686-5G
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 95%
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368913
Núm. CAS: 914348-04-2