1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 119 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Pto. Ebullición: 77…82 °C/2mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06656142
Núm. CAS: 177947-96-5