1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-BOC protected, tert-Butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
OR15689-1G OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 203 EUR
APOSOR15689-1G APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972246
Núm. CAS: 224779-27-5