7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 69.6 EUR
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Formula: C₁₂H₄N₄
Pto. de fusión: 287…289 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011664
Núm. CAS: 1518-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III