O-Benzylhydroxylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 162 EUR
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.155 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C/30mmHg
Densidad: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221709
Núm. CAS: 622-33-3
UN: 2735
ADR: 8 III