7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR15744-5G
APOSOR15744-5GEA 95.7 EUR
APOSOR15744-5G
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060937
Núm. CAS: 754214-56-7