Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15745-100G
OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA
0
EUR
APOSOR15745-100G
APOSOR15745-500G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Formula:
C₁₅H₂₁FeO₆ Pto. de fusión: 180…182 °C Densidad: 5,24 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000020 Núm. CAS: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |