4-Amino-2,6-dimethylpyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine

OR15746-1G OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA 46.4 EUR
APOSOR15746-1G APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. de fusión: 186…187 °C
Densidad: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130078
Núm. CAS: 3512-80-9
EINECS: 225-515-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR