5,6-Dichloro-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dichloroindole
OR15747-100G
OR15747-25G
OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA
957
EUR
APOSOR15747-100G
APOSOR15747-25G
APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Formula:
C₈H₅Cl₂N MW: 186,0400 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01075036 Núm. CAS: 121859-57-2 |