1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15749-1G
APOSOR15749-1GEA 589 EUR
APOSOR15749-1G
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02094021
Núm. CAS: 26214-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II