5-Aminobenzotriazol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15753-10G OR15753-5G
APOSOR15753-10GEA 0 EUR
APOSOR15753-10G APOSOR15753-5G
5-Aminobenzotriazol 98%
5-Aminobenzotriazole
Formula: C₆H₆N₄
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047209
Núm. CAS: 3325-11-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR