7-Bromobenzo[b]furan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056756
Núm. CAS: 133720-60-2