1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR15761-10G OR15761-1G OR15761-5G
APOSOR15761-10GEA 433 EUR
APOSOR15761-10G APOSOR15761-1G APOSOR15761-5G
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03783538
Núm. CAS: 255393-53-4