Bromoacetato de terc-butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 78.3 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
Bromoacetato de terc-butilo 98%
Bromoacetato de terc-butilo
Formula: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195,06 g/mol
Pto. Ebullición: 50…51 °C/10mmHg
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000188
Núm. CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
UN: 1993
ADR: 3,III