3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1585-1G OR1585-250MG
APOSOR1585-1GEA 65.4 EUR
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formula: C7H10N2O2
MW: 154,1665 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832865
Núm. CAS: 28020-37-3