2-Clorotiofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1590-100G OR1590-25G OR1590-5G
APOSOR1590-100GEA 95.7 EUR
APOSOR1590-100G APOSOR1590-25G APOSOR1590-5G
2-Clorotiofenol 99%
2-Clorotiofenol
Formula: C₆H₅ClS
Pto. Ebullición: 204…206 °C
Densidad: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004830
Núm. CAS: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
UN: 3265
ADR: 8,II