3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-3-(4-chlorophenyl)propane
OR1591-1G OR1591-5G OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA 74.1 EUR
APOSOR1591-1G APOSOR1591-5G APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Formula: C₉H₁₀Cl₂
MW: 189,09 g/mol
Pto. Ebullición: 135…138 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045302
Núm. CAS: 64473-34-3