2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiazole-2-carboxylic acid
OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 78.3 EUR
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129.14 g/mol
Pto. de fusión: 91.5…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094169
Núm. CAS: 14190-59-1