(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
D(-)-2,3-Butanodiol, (R,R)-(-)-2,3-Butanodiol
OR15918-1G
OR15918-5G
OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15918-1G
APOSOR15918-5G
APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 179…180 °C Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064267 Núm. CAS: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 |