(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-2,3-Butanodiol, (S,S)-(+)-2,3-Butanodiol
OR15919-1G OR15919-5G OR15919-250MG
APOSOR15919-1GEA 37.7 EUR
APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G APOSOR15919-250MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 179…182 °C
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063648
Núm. CAS: 19132-06-0