(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 21.9 EUR
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina
Formula: C₁₄H₁₆N₂
Pto. de fusión: 79…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082769
Núm. CAS: 35132-20-8