4,5,6-Trichloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 52.2 EUR
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Pto. Ebullición: 87 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458457
Núm. CAS: 1780-27-4