4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 24.8 EUR
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina
4,6-Dicloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179.01 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087680
Núm. CAS: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1