tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G
OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA
97.3
EUR
APOSOR15933-100G
APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₅NO₂ MW: 169.224 g/mol Pto. Ebullición: 208 °C Densidad: 0.981 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863512 Núm. CAS: 73286-70-1 |