4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
OR15934-100G
APOSOR15934-100GEA 92.8 EUR
APOSOR15934-100G
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno 98%
4-terc-Butil-1-(bromometil)benceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 44538 °C
Densidad: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000180
Núm. CAS: 18880-00-7
UN: 3265
ADR: 8,II