2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09033797
Núm. CAS: 2604-39-9