2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-5GEA 78.3 EUR
APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368834
Núm. CAS: 4487-56-3