2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 154 EUR
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formula: C₄H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 155 °C/24,8mmHg
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093624
Núm. CAS: 2544-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III