2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G
OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA
26.1
EUR
APOSOR15942-5G
APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formula:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124.1 g/mol Pto. de fusión: 193…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00856161 Núm. CAS: 31519-62-7 |