3,4-Dibromotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 42.2 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromotiofeno 98%
3,4-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: 44320 °C
Densidad: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005465
Núm. CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8