1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 731 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 185…186,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III