Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 273 EUR
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₃
MW: 205,01 g/mol
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879944
Núm. CAS: 197846-06-3