4-Bromo-3-clorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-clorotolueno
4-Bromo-3-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 100 °C/22mmHg
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045161
Núm. CAS: 6627-51-6