1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,089 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010797
Núm. CAS: 17994-25-1