5-Bromo-2-clorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 0 EUR
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-clorotolueno
5-Bromo-2-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 90…93 °C/10mmHg
Densidad: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018503
Núm. CAS: 54932-72-8