4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 0 EUR
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 145…147 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234534
Núm. CAS: 16208-17-6