1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR16008-1G OR16008-25G OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA 58 EUR
APOSOR16008-1G APOSOR16008-25G APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formula: C₁₂H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014473
Núm. CAS: 27318-90-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR