1-Boc-2-methylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16016-250MG OR16016-25G OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR16016-250MG APOSOR16016-25G APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
1-Boc-2-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179168
Núm. CAS: 120737-78-2