1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Boc-4-Ethylaminopiperidine, 4-(Ethylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR16030-5G
APOSOR16030-5GEA
186
EUR
APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formula:
C₁₂H₂₄N₂O₂ MW: 228,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06808580 Núm. CAS: 264905-39-7 |