N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Methylamino)-1-(methylsulphonyl)piperidine
OR16035-1G OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-1GEA 357 EUR
APOSOR16035-1G APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061933
Núm. CAS: 438585-61-6