4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 306 EUR
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grado técnico
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃ClO₃
MW: 122,50 g/mol
Pto. Ebullición: 121…123 °C/18mmHg
Densidad: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005383
Núm. CAS: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5