2-Nitro-4-picoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-2-nitropyridine
OR16077-5G
APOSOR16077-5GEA 220 EUR
APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114155
Núm. CAS: 18368-71-3