3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-6-metil-2-nitropiridina, 6-Metil-2-nitro-3-piridona
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 644 EUR
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina 95%
3-Hidroxi-2-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006259
Núm. CAS: 15128-90-2